Learn More
Merck Pièces de rechange pour distributeur de solvant filtré
Pièces de rechange pour distributeurs de solvant filtré de 25 mm
Marque: Merck XX6602501
479.23 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
AccessoiresXX6602501 Joint de porte-filtre Flacon et bouchon en néoprèneXX3002502 Support de porte-filtre, PTFEXX3002510 Tamis de support pour porte-filtre, acier inoxydableSpécification
Non autoclavable | |
Distributeur de solvant filtré | |
Non stérile | |
Flacon et bouchon en néoprène ; Diamètre : 25 mm | |
0,98 po | |
25 mm |
Oui | |
Verre borosilicaté | |
Distributeur de bouchon | |
100 ml | |
25 mm |