Learn More
Merck Filtres Millex Samplicity™, PVDF hydrophile de 0,45 μm
À utiliser avec le système de filtration Samplicity. Alimenté par le vide, le système requiert peu d’effort manuel pour filtrer 1 à 8 échantillons dans des flacons HPLC standard en quelques secondes, avec un taux de récupération supérieur à celui des filtres pour seringue.
Marque:  Merck SAMPHV001
Informations supplémentaires : Poids : 0.68800kg
Code produit. 16651744
  • 287.00€ / 96 pièces
Date d’expédition estimée: 03-11-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les filtres à membrane Millex Samplicity offrent une qualité fiable avec un faible taux de substances extractibles et une faible liaison des analytes
  • Filtre 1 à 8 échantillons dans des flacons HPLC standard en quelques secondes
  • Chargement aisé de l’entonnoir et de la pointe pour un transfert tout en douceur vers les flacons HPLC
  • Non stériles
Spécification
Spécification
Entrée facile de l’entonnoir de chargement, pointe de sortie pour un transfert tout en douceur vers les flacons HPLC
25 mm
Yes
Préparation d’échantillon pour HPLC
Polyéthylène haute densité (PEHD)
96 / paquet
0,3 à 1,6 ml
0,45 μm
0,3 à 1,6 ml
Entrée facile de l’entonnoir de chargement, pointe de sortie pour un transfert tout en douceur vers les flacons HPLC
25 mm
PVDF hydrophile non stérile
Système de filtration Samplicity™ G2
96/boîte
Filtre Millex™ Samplicity™
PVDF