Learn More
Merck Filtres Millex Samplicity™, PVDF hydrophile de 0,45 μm
À utiliser avec le système de filtration Samplicity. Alimenté par le vide, le système requiert peu d’effort manuel pour filtrer 1 à 8 échantillons dans des flacons HPLC standard en quelques secondes, avec un taux de récupération supérieur à celui des filtres pour seringue.
458.00€ - 1730.00€
Spécification
Connecteurs | Entrée facile de l’entonnoir de chargement, pointe de sortie pour un transfert tout en douceur vers les flacons HPLC |
---|---|
Jetable | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Système de filtration Samplicity™ G2 |
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11346042
|
Merck
SAMPLCR04 |
PTFE (hydrophile) | 384Pack |
1730.00€
384 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11335982
|
Merck
SAMPLCR01 |
PTFE (hydrophile) | 96Pack |
458.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16651744
|
Merck
SAMPHV001 |
PVDF | 96Pack |
630.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les filtres à membrane Millex Samplicity offrent une qualité fiable avec un faible taux de substances extractibles et une faible liaison des analytes
- Filtre 1 à 8 échantillons dans des flacons HPLC standard en quelques secondes
- Chargement aisé de l’entonnoir et de la pointe pour un transfert tout en douceur vers les flacons HPLC
- Non stériles
Spécification
Entrée facile de l’entonnoir de chargement, pointe de sortie pour un transfert tout en douceur vers les flacons HPLC | |
Système de filtration Samplicity™ G2 | |
Non stérile | |
0,3 à 1,6 mL |
Oui | |
0,45 μm | |
Filtre Millex™ Samplicity™ | |
25 mm |