Learn More
Merck Plateaux de flacons pour système de filtration Samplicity™
Système de filtration sous vide pour la préparation des échantillons pour HPLC
Marque:  Merck SAMVIALTR
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12920265
  • 174.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
Présentation du système Samplicity™ G2
  • Le système de filtration Samplicity™ G2 permet une filtration sous vide de jusqu’à 8 échantillons à la fois, directement dans des flacons de HPLC.
  • Filtration pour préparation d’échantillons pour HPLC sans seringue. L’échantillon est ajouté à un entonnoir adaptateur sur un filtre Millex™ standard de 33 mm (filtres Millex™ pour système Samplicity™ G2) ou à un entonnoir et un filtre intégrés (filtre Millex Samplicity™)
  • Le système Samplicity™ G2 a un impact ergonomique inférieur à celui de la filtration par seringue manuelle
Applications : HPLC ; filtration d’échantillons visqueux ou chargés de particules pour HPLC
Spécification
Spécification
Système de filtration Samplicity™ G2
Non stérile
2 Plateaux
PP
Préparation d’échantillons d’analyse, chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
Plateaux de flacons