Learn More
Merck Porte-filtre Swinny, 13 mm
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Marque: Merck XX3001200
175.17 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.09450kg
Description
Créez votre propre filtre pour seringues ! Les porte-filtres Swinnex vous permettent de sélectionner le type et le diamètre de membrane qui conviennent le mieux à vos applications. Pour une filtration stérile, autoclavez vos porte-filtres Swinnex avec la membrane en place. Nettoyez minutieusement ou stérilisez de petits volumes de liquides distribués par une seringue ou installez le filtre en ligne pour filtrer de plus grands volumes.Caractéristiques et avantages :
- Disponibles en trois tailles pour toute une gamme de volumes à traiter
- Autoclavables avec filtre en place pour une filtration stérile
Spécification
Autoclavables | |
Boîtier en acier inoxydable, grille en acier inoxydable, joints et joints toriques en PTFE | |
0,8 cm2 | |
0,51 po | |
1,6 cm |
Porte-filtre | |
Non stérile | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones | |
0,51 in |