Learn More
Merck Accessoires en acier inox
Pour la filtration de gaz ou liquides à des pressions en entrée de 20 à 700 bar
51.30€ - 560.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Porte-filtre en acier inox sous haute pression de 47 mm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10729591
|
Merck
XX4404703 |
Grille de contre-pression |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10673012
|
Merck
XX4304701 |
Joint torique |
184.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10419532
|
Merck
XX4504704 |
Grille de support du filtre |
460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10029810
|
Merck
XX4404702 |
Tamis de support HP revêtu de PTFE |
560.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10634552
|
Merck
XX4204708 |
Tamis de contre-pression |
458.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10460103
|
Merck
XX4204709 |
Tamis de support de cellules agité |
81.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10741263
|
Merck
5614 |
Crépine pour évacuation souterraine |
51.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La pression différentielle dépend du type de filtre utilisé
- Tous les supports de filtre peuvent être autoclavés avec le filtre en place lors de l’utilisation de grilles de support revêtues de PTFE
- 47Le support en acier inox de mm est équipé d’une grille de support à contre-pression
- 47Le support haute pression en acier inox de mm est équipé d’une grille de support de filtration en amont pour protéger le filtre contre les contre-pressions
47 mm standard
- Joints : silicone
- Surface de filtration : 13,8cm2
- Diamètre du préfiltre : 22 mm
- Pression d’entrée maximale : 19 bar
- Entrée / Sortie : NPTF 1/4 po
- Dia. x H : 7,6 x 2,7cm
- Joints : Fluoroélastomère
- Surface de filtration : 9,6cm2
- Diamètre de préfiltre : 42/47 mm
- Pression d’entrée maximale : 689 bar
- Entrée / Sortie : 7/16 po-20 (UNF-3B) femelle
- Dia. x H : 8,6 x 4,4cm
Filtre en acier inox, † Dépend du type de filtre utilisé.
Spécification
Non autoclavable | |
Porte-filtre en acier inox sous haute pression de 47 mm | |
Non stérile |