Learn More
Merck Millipore Ensembles de filtration à vide stériles Stericup™
Conçus pour la stérilisation de milieux de culture tissulaire et de solutions protéiques et d’ADN. Les ensembles de filtration à vide stériles EMD Millipore Stericup™ sont conçus sans pointe pour améliorer la stabilité pendant la filtration. Les ensembles de filtration adaptables sur flacons Steritop utilisent un filtre en PES ou PVDF. Existent en plusieurs tailles de pores et volumes.
143.00€ - 389.00€
Spécification
Matériau | PS |
---|---|
Stérilité | Sterile |
Zone de filtration | 40 cm2 |
Quantité | Boîte de 12 |
Includes: Flacon récepteur gradué en PS pour la conservation de volumes de 150, 250, 500 et 1000 ml, selon les indications.
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Volume (métrique) supérieur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Volume (métrique) supérieur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10357413
|
Merck Millipore
SCVPU11RE |
PES | 0,1 μm | 1000 mL | 1000 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10182431
|
Merck Millipore
SCVPU02RE |
PES | 0.1μm | 250 ml | 250 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10074360
|
Merck Millipore
SCGVU10RE |
PVDF hydrophile | 0.22 μm | 500 ml | 1000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Conçus pour la stérilisation de milieux de culture tissulaire et de solutions protéiques et d’ADN. Les ensembles de filtration à vide stériles Stericup™ sont conçus sans pointe pour améliorer la stabilité pendant la filtration. Les ensembles de filtration adaptables sur flacons Steritop utilisent un filtre en PES ou PVDF. Existent en plusieurs tailles de pores et volumes.
Idéaux pour les hottes à flux laminaires.
- Testés sur des cellules souches ; Porosité de 0.22 μm
- Stérilisés aux rayons gamma ; Les flacons coniques sont faciles à saisir, avec un fond à renfoncement pour faciliter l’empilage et le stockage des flacons bouchés.
- Le filtre à membrane avec des pores de 0.10 μm est idéal pour éliminer les mycoplasmes.
- Une petite languette maintient le préfiltre en place pendant la filtration (préfiltres à commander séparément, voir AP2007500) ; Membrane Millipore Express™ Plus en PES pour une stérilisation de solutions aqueuses à débit rapide et faible liaison protéique
- Membrane Durapore™ en PVDF pour la clarification / stérilisation de solutions biologiques à liaison protéique extrêmement faible
Informations sur la commande
Diamètre du filtre : 73 mm
Spécification
PS | |
Sterile | |
40 cm2 | |
Boîte de 12 |