Learn More
Merck Pièces de rechange pour système de filtration à vide aseptique Sterifil™, 47 mm
Utilisé pour les applications générales de filtration et la filtration d’échantillons pour l’analyse de la contamination particulaire ou biologique
19.20€ - 122.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10019810
|
Merck
XX1104702 |
Support de base avec grille de support |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10529351
|
Merck
XX1104705 |
Flacon récepteur de 250 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10603212
|
Merck
XX1104703 |
Couvercle d’entonnoir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10263251
|
Merck
XX1104706 |
Couvercle pour flacon |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Grille de support en PP MilliporeSigma, pour une utilisation avec :Pour Swinnex 47, surface :Grille de support, filtre de 47 mm de dia., polypropylène, pour Swinnex 47
Unité aseptique Stérifil™• Pour analyses microbiologiques
• Filtration stérilisante de solution tampon et de milieu de culture sous vide
• Analyse de la contamination particulaire des fluides hydrauliques
• Protection de l'échantillon et du filtrat contre toute contamination
• Unité autoclavable filtre en place
• Le support est disponible séparément pour une utilisation sur fiole à vide et rampe
• Entonnoir, couvercle et fiole à vide en polysulfone
• Base et grille support en polypropylène
• Support Stérifil seul (entonnoir + grille-support)
• L'unité
Informations sur la commande
Le support Sterifil et l’entonnoir sont disponibles séparément (sans flacon récepteur et couvercle) pour une utilisation avec un flacon de filtration sous vide standard de 1 L ou un manifold à plusieurs positions.
Spécification
Non autoclavable |