Learn More
Merck Ensembles de filtration à vide jetables stériles Steriflip™
Un système complet performant et pratique. Les ensembles de filtration à vide jetables stériles Merck Millipore™ Steriflip™ utilisent le vide pour prélever les filtrats.
322.00€ - 351.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Connecteurs | Filetage à pas double avec orifice d’aspiration |
Jetable | Oui |
Matériau | MBS / polypropylène |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10308522
|
Merck
SE1M179M6 |
PVDF | 0,22 μm |
351.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10541543
|
Merck
SE1M003M00 |
PVDF | 0,45 μm |
322.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Un système complet performant et pratique. Les ensembles de filtration à vide jetables stériles Steriflip™ utilisent le vide pour prélever les filtrats.
Fixez l’unité Steriflip au tube à centrifuger de 50 ml contenant l’échantillon, retournez-le, faites le vide puis prélevez le filtrat dans le tube à centrifuger (filtrat) de 50 ml fourni.
- Stérilisés aux rayons gamma
- Choisissez parmi les membranes en PED, PVDF ou nylon avec une large sélection de tailles de pores.
- Utilisez les membranes de 0.22 μm pour stériliser les milieux de culture tissulaire, les milieux microbiologiques et autres solutions biologiques.
- La membrane en PES Millipore Express™ offre un débit rapide et une liaison protéique faible.
- Avec son niveau extrêmement faible de liaison protéique, la membrane Duropore™ (en PVDF)
- Le filtre à tamis en nylon est utilisé pour la suspension et la séparation cellulaires.
Informations sur la commande
Diamètre du filtre : 40 mm
Spécification
Transparent | |
Oui | |
Stérile | |
Clarification de solutions aqueuses à faible liaison protéinique | |
Lot de 25 | |
5,43 in | |
4 cm |
Filetage à pas double avec orifice d’aspiration | |
MBS / polypropylène | |
7 cm2 | |
25Pack | |
50 ml | |
13,8 cm | |
6,4 cm |