Learn More
Merck Millipore Filtres à vide stériles adaptables sur flacons Steritop™
Filtrez et stérilisez plus rapidement avec un grand filtre de 7,3 cm de diamètre. Les filtres à vide stériles adaptables sur flacons Steritop™ sont filetés et stériles, avec des pores de 0,22 micron pour la filtration à vide et la stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques et d’ADN et de suspensions de virus.
Marque:  Merck Millipore SCGPT10RE
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.68000kg
Code produit. 10004500
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Testés sur des cellules souches ; Porosité de 0.22 μm
  • Entonnoirs en PS gradués disponibles dans des capacités de 150, 250, 500 et 1,000 ml
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma avec filetage d’entonnoir encastré pour préserver la stérilité
  • Adaptés aux flacons en verre à col de 33 et 45 mm
  • Sans flacons receveurs
  • Membrane en PES Millipore Express™ Plus pour un débit rapide et une faible liaison protéique (la membrane en PES d’une porosité de 0.1 μm est également utile pour éliminer les mycoplasmes)
  • Membrane en PVDF Durapore™ pour une liaison protéique extrêmement faible
Spécification
Spécification
Sterile
PES
1000 ml
Boîte de 12
PS
40 cm2
Col du flacon 4.4 cm
16.9 cm
45°C
12.5 cm
Ensemble de filtration Steritop GP
0.22 μm
Transparent avec adaptateur bleu
Express PLUS™
Stérilisation de milieux de culture de tissu et d’additifs, solutions protéiques, suspensions de virus, ADN et autres solutions aqueuses
Funnel de 1000 ml
Filetage de 45 mm
7.3 cm
Promotions
  • Utilisez le code 14599 pour recevoir cette promotion.
    : 14599
    2020-08-31
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 01/02/2020 et 31/03/2020. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Terms & Conditions En savoir plus