Learn More
Merck Membranes d’ultrafiltration - Filtres en PAN / copolymère de PVC Amicon™ XM
Membranes à haute récupération pour cellules à agitation
351.00€ - 975.00€
Spécification
Matériau | Polyacrylonitrile, copolymère de PVC |
---|---|
À utiliser avec (application) | Membranes à haute récupération pour cellules à agitation |
Quantité | Lot de 10 |
Type | Disque d’ultrafiltration |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10218380
|
Merck
14112AM |
0,98 in | 2,5 cm | 50 000 NMWL |
351.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10557282
|
Merck
14322 |
1,75 po | 4,45 cm | 300 000 NMWL |
605.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10298470
|
Merck
14342 |
2,99 in | 7,6 cm | 300 000 NMWL |
975.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Membrane en cellulose régénérée
- Pour la concentration des échantillons hydrophobes ou pour dessaler les solutions extrêmement diluées
- La microstructure hydrophile étanche assure une rétention élevée et une faible adsorption de protéines, d’ADN ou d’autres macromolécules
†Diamètre nominal de 43 mm.
‡Diamètre nominal de 62 mm.
Spécification
Polyacrylonitrile, copolymère de PVC | |
Membranes à haute récupération pour cellules à agitation | |
Lot de 10 | |
Disque d’ultrafiltration |