Learn More
Merck Disques à membrane d’ultrafiltration Biomax™
Recommandés pour concentrer ou dessaler des volumes plus importants d’échantillons plus concentrés tels que le sérum, le plasma ou les milieux de culture tissulaire conditionnés. Les disques pour membranes d’ultrafiltration Biomax sont compatibles avec les cellules à agitation Amicon™.
Marque: Merck PBHK02510
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Recommandés pour concentrer ou dessaler des volumes plus importants d’échantillons plus concentrés tels que le sérum, le plasma ou les milieux de culture tissulaire conditionnés.Les disques pour membranes d’ultrafiltration Biomax sont compatibles avec les cellules à agitation Amicon™.
Assemblez votre cellule à agitation Amicon avec la membrane de votre choix. Les membranes de disques découpés pour l’ultrafiltration sont disponibles en cellulose régénérée Ultracel™ et en polyéthersulfone (PES) Biomax™. Les membranes sont disponibles en différentes tailles et différents diamètres de pores.Les membranes en cellulose régénérée Ultracel sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de solutions diluées. La microstructure hydrophile et serrée des membranes Ultracel assure la rétention la plus élevée possible avec l’adsorption la plus faible des protéines, de l’ADN ou d’autres macromolécules.
Les membranes en PES Biomax sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de volumes plus élevés d’échantillons plus concentrés tels que le sérum, le plasma ou les milieux de culture tissulaire conditionnés.
Les disques découpés de microfiltration Durapore™ en PVDF sont disponibles dans des tailles de pores de 0,1 µm, 0,22 µm et 0,45 µm et dans des diamètres de 63,5 mm et 75 mm.
Caractéristiques et avantages :
- Diamètres de disque disponibles : 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 et 150 mm
- Les membranes Ultracel™, Durapore™ et Biomax™ sont disponibles dans une large gamme de tailles de pores pour répondre à vos besoins de séparation
- Compatible avec les cellules à agitation Amicon™
Applications :
concentration, échange de tampon, dessalage
Spécification
Ultrafiltration | |
Seuil de rétention des molécules de 100000 | |
4,1 cm2 | |
PES | |
Disque d’ultrafiltration | |
25 mm |
PES | |
PBHK | |
Purification de protéines ; concentration de protéines ; dessalage de protéines | |
10Pack | |
0,98 in | |
25 mm |