Learn More
Merck Disques à membrane d’ultrafiltration Biomax™
Recommandés pour concentrer ou dessaler des volumes plus importants d’échantillons plus concentrés tels que le sérum, le plasma ou les milieux de culture tissulaire conditionnés. Les disques pour membranes d’ultrafiltration Biomax sont compatibles avec les cellules à agitation Amicon™.
284.00€ - 460.00€
Spécification
Type de filtre Ultrafiltration
Matériau PES
MWCO 100,000 MWCO
Code de filtre PBHK
À utiliser avec (application) Protein purification; protein concentration; protein desalting
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) du filtre Zone de filtration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) du filtre Zone de filtration Prix Quantité et disponibilité  
12781573
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
PBHK04310
44,5 mm 13,4 cm2
460.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12771573
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
PBHK02510
25 mm 4,1 cm2
284.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
Description
Recommandés pour concentrer ou dessaler des volumes plus importants d’échantillons plus concentrés tels que le sérum, le plasma ou les milieux de culture tissulaire conditionnés.Les disques pour membranes d’ultrafiltration Biomax sont compatibles avec les cellules à agitation Amicon™.
  • Membranes en polyéthersulfone (PES) haut débit
  • La micro-structure ouverte offre une capacité de séparation extrêmement rapide
  • Disponibles en différentes tailles de pores et diamètres
Spécification
Spécification
Ultrafiltration
100,000 MWCO
Protein purification; protein concentration; protein desalting
10Pack
PES
PBHK
PES
Ultrafiltration Disc