Learn More
Merck Millipore Dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-CL avec membrane Durapore™
Préparation d’échantillons rapide et pratique ; volumes de rétention très faibles (10 μl)
Marque: Merck Millipore UFC40SV25
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.58760kg
Description
Fast, convenient sample preparation; very low hold-up volumes (10μL)
Idéal pour l’élimination et la purification des particules. Les procédés Ultrafree-CL peuvent atteindre 2 ml.
Minimisez la manipulation des échantillons pour éviter des pertes importantes de matériaux précieux Le faible volume de rétention de l’échantillon permet des récupérations les plus élevées Code couleur indiquant le type de membrane et la taille des pores
Composants en polypropylène
Anneaux toriques en silicone
Aucun adhésif utilisé dans l’assemblage
Insert de filtre à faible liaison protéique convient aux microtubes à centrifuger standard de 0,5 ml
Spécification
Non stérile | |
2 ml | |
5 mu;m | |
16,3mm | |
5,000xG | |
0,8 cmsup2/sup |
Ultrafree-CL | |
Durapore | |
Vert foncé | |
77 mm | |
25/boîte |