Learn More
Merck Filtres centrifuges Ultrafree™-MC
Filtre pour centrifugation idéal pour l’extraction de protéines, la purification de protéines et la préparation d’échantillons. Le filtre pour centrifugation Ultrafree-MC est un filtre jetable à usage unique.
Marque:  Merck UFC30LG25
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10065331
  • 272.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 16-05-2024
Description
Filtre pour centrifugation idéal pour l’extraction de protéines, la purification de protéines et la préparation d’échantillons.Le filtre pour centrifugation Ultrafree-MC est un filtre jetable à usage unique.
Les dispositifs de centrifugation Ultrafree™-MC (0,5 mL) et Ultrafree™-CL (2 mL) sont des filtres jetables à usage unique utilisés pour éliminer les particules des solutions biologiques aqueuses. Ces dispositifs sont disponibles en deux volumes de traitement avec une gamme de membranes microporeuses (de 0,1 à 5,0 µm) pour une filtration rapide et des performances hautement reproductibles. Des unités préstérilisées sont également disponibles. À utiliser dans les rotors à angle fixe pour tubes de 1,5 mL (-MC) et tubes de 15 mL (–CL).
  • Cinq tailles de pores différentes de 0,1 à 5,0 µm
  • Unités préstérilisées également disponibles
  • Filtration rapide et performances hautement reproductibles
  • Utilisation dans les rotors à angle fixe pour les tubes de 1,5 mL
Applications
  • Élimination des particules et des précipités présents dans les échantillons aqueux et certains échantillons à base de solvants
  • Idéal pour une utilisation avec des solutions d’acides protéiques et nucléiques
Spécification
Spécification
Oui
0,2 μm
0,2 cm2
PTFE
0,4 ml
10,6 mm
PTFE
Non stérile
Pour l’élimination des particules et des précipités présents dans les échantillons aqueux et certains échantillons à base de solvants
Filtres pour centrifugation
45 mm