Learn More
Merck Dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-MC avec membrane Durapore™
Préparent et purifient des échantillons de microcentrifugation. Les dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-MC avec membrane Durapore™ permettent une préparation rapide et pratique des échantillons avec des volumes de rétention très faibles. Disponibles en versions stérile et non stérile et une variété de tailles de pores.
Marque: Merck UFC30VV25
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Préparent et purifient des échantillons de microcentrifugation.Les dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-MC avec membrane Durapore™ permettent une préparation rapide et pratique des échantillons avec des volumes de rétention très faibles.Disponibles en versions stérile et non stérile et une variété de tailles de pores.
- Filtres jetables à usage unique utilisés pour éliminer les particules des solutions biologiques aqueuses
- Peut être utilisé dans les rotors à angle fixe
- Filtration rapide et performances hautement reproductibles
- Idéal pour une utilisation avec des solutions d’acides protéiques et nucléiques
Spécification
Orange | |
Durapore | |
Non stérile | |
Polypropylène | |
25 Paquets | |
0,5 ml | |
45 mm | |
10,6 mm |
Oui | |
0,1 μm | |
0,2 cm2 | |
12 000 x G | |
Filtres pour centrifugation | |
1,77 in | |
0,42 in |