Learn More
Merck Pièces et accessoires de rechange pour système de filtration des déchets dangereux ZHE
Désigné par l’EPA américaine comme un appareil adapté à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP)
Marque: Merck YY2209068
258.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Non autoclavable | |
Système de filtration des déchets dangereux ZHE | |
Non stérile | |
90 mm |
Joint torique, 2-235, 90 mm, fluoroélastomère | |
Fluoroélastomère | |
Joint torique, 2-235, 90 mm, fluoroélastomère |