Learn More
Merck Pièces et accessoires de rechange pour système de filtration des déchets dangereux ZHE
Désigné par l’EPA américaine comme un appareil adapté à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP)
Marque: Merck YT3009001
347.03 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Non autoclavable | |
Système de filtration des déchets dangereux ZHE | |
Non stérile |
Piston avec joints toriques, joint racleur | |
Piston en acier inoxydable ; joint torique et joint racleur en fluoroélastomère | |
Piston avec joints toriques, joint racleur |