Learn More
Merck Pièces et accessoires de rechange pour système de filtration des déchets dangereux ZHE
Désigné par l’EPA américaine comme un appareil adapté à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP)
Marque:  Merck YT3009003
156.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10203451
  • 168.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 24-06-2024
Spécification
Non autoclavable
Système de filtration des déchets dangereux ZHE
Non stérile
Piston avec joints toriques, joint racleur
Joints toriques en fluoroélastomère ; joint racleur en fluoroélastomère
Joints toriques à piston, joint racleur