Learn More
Merck Joint torique de remplacement en PTFE pour support de filtre à pression en acier inoxydable de 142 mm
Joint torique en PTFE
Marque: Merck YY2214253
86.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Pièce de rechange pour porte-filtres en acier inoxydable de 142 mm
- Compatible pour une utilisation avec le système de filtration des déchets dangereux YT30142HW
- Compatible pour une utilisation avec les porte-filtres en acier inoxydable YY3014236 (142 mm)
- La construction en PTFE est inerte et résistante aux produits chimiques
Spécification
Non autoclavable | |
PTFE | |
Joint torique, 2-251 |
Porte-filtre en acier inoxydable de 142 mm (YY3014236) | |
Non stérile |