Learn More
Merck Pièces et accessoires de rechange pour système de filtration des déchets dangereux ZHE
Désigné par l’EPA américaine comme un appareil adapté à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP)
Marque: Merck XX6700024
371.27 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.Spécification
Non autoclavable | |
Non stérile | |
8,6 bar (125 psi) |
Système de filtration des déchets dangereux ZHE | |
8,6 | |
Orifice d’aération / Soupape de surpression |