Learn More
Merck Pièces et accessoires de rechange pour système de filtration des déchets dangereux ZHE
Désigné par l’EPA américaine comme un appareil adapté à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP)
Marque:  Merck YT3009014
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10718251
  • 97.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2024
Spécification
Non autoclavable
Acier inoxydable 316
Raccord Swagelok mâle à déconnexion rapide
Système de filtration des déchets dangereux ZHE