missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EME1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | EME1 |
---|---|
Concentration | 0.25 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830964
|
Proteintech
12975-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820964
|
Proteintech
12975-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a protein that complexes with methyl methanesulfonate-sensitive UV-sensitive 81 protein to form an endonuclease complex. The encoded protein interacts with specifc DNA structures including nicked Holliday junctions, 3′-flap structures and aberrant replication fork structures. This protein may be involved in repairing DNA damage and in maintaining genomic stability. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spécification
EME1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q8BJW7, Q96AY2 | |
146956, 268465, 287634 | |
EME1 Fusion Protein Ag3580 | |
Primary | |
-20°C | |
EME1 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
EME1, hMMS4, MMS4, MMS4 homolog, MMS4L | |
Eme1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |