Learn More
Euro Protection™ Chaussures de sécurité hautes Emerald
Les chaussures de sécurité hautes Emerald Euro Protection™ sont confortables, respirantes et sont dotées d'un embout de protection composite
78.15€ - 91.45€
Spécification
Couleur | Brun clair, Jaune |
---|---|
Matériau de revêtement | Doublure non tissée éliminant l'humidité |
Matériau | Cuir, Nylon |
Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure fixée en textile et en mousse, semelle non métallique (tissu composite) anti-perforation, semelle intermédiaire injectée en polyuréthane, semelle extérieure en polyuréthane. |
Matériau de la semelle | Polyuréthane, tissu composite |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12048326
|
Euro Protection™
9EMEH39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12088326
|
Euro Protection™
9EMEH43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Haut et doublure respirants.
- Rembourrage pour un ajustement serré.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.
- Dessus en cuir nubuck et en maille nylon.
- Doublure non tissée éliminant l’humidité.
- Semelle intérieure en textile et en mousse fixée.
- Embout de sécurité composite.
- Semelle résistante aux perforations non métalliques (tissu composite).
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injectée.
- Semelle extérieure en polyuréthane.
Spécification
Brun clair, Jaune | |
Cuir, Nylon | |
Polyuréthane, tissu composite | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 |
Doublure non tissée éliminant l'humidité | |
Semelle intérieure fixée en textile et en mousse, semelle non métallique (tissu composite) anti-perforation, semelle intermédiaire injectée en polyuréthane, semelle extérieure en polyuréthane. | |
Haut | |
692 G par chaussure en taille 8 |