Learn More
endoglin / CD105 Mouse, Clone: ENG/1327, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | endoglin / CD105 |
---|---|
Clone | ENG/1327 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15919947
|
EnquireBio
2022-MSM2-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15909947
|
EnquireBio
2022-MSM2-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
endoglin / CD105 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
2022 | |
Recombinant human endoglin protein fragment (aa74-251) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
84kDa |
ENG/1327 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001265067 | |
ENG | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
HeLa, A431 and HL-60 cells. Colon. |