Learn More
ENY2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène ENY2
Concentration 0.34 mg/mL
Applications ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16815114
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15778-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
16805114
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15778-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
ENY2 is a component of the transcription regulatory histone acetylation (HAT) complex SAGA, a multiprotein complex that activates transcription by remodeling chromatin and mediating histone acetylation and deubiquitination. Within the SAGA complex, participates in a subcomplex that specifically deubiquitinates both histones H2A and H2B. The SAGA complex is recruited to specific gene promoters by activators such as MYC, where it is required for transcription. Required for nuclear receptor-mediated transactivation. May also participate in mRNA export and accurate chromatin positioning in the nucleus by tethering genes to the nuclear periphery.
Spécification
Spécification
ENY2
ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q9JIX0, Q9NPA8
223527, 56943, 685258
ENY2 Fusion Protein Ag8462
Primary
-20°C
ENY2
0.34 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DC6, e(y)2, ENY2
ENY2
IgG
Antigen Affinity Chromatography