Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Pointes à filtre
Protège les pipettes et les échantillons contre la contamination accidentelle et inaperçue par aérosols, gouttes et éclaboussures. Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Les pointes à filtre comportent deux phases pour protéger contre la contamination.
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | EN 1822 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Applications pour ADN, ARN et protéines |
Format | Portoir |
Description
- Deux couches filtrantes
- Offre une double protection contre les aérosols et les biomolécules afin de veiller aux pipettes et aux échantillons
- Sans additifs inhibiteurs de PCR
- Fournit des résultats en aval fiables
- Grande pureté et qualité
Applications
- Applications d’ADN (p. ex., PCR)
- Applications d’ARN (p. ex. analyse d’expression génétique)
- Applications des protéines (p. ex. recherche sur les anticorps)
- Applications de culture cellulaire (p. ex. milieux)
- Applications avec les éléments radio-actifs
- Toutes les applications s’appuyant sur des liquides assurant des liaisons entre aérosols
Spécification
EN 1822 | |
Applications pour ADN, ARN et protéines | |
Portoir |