Learn More
Agilent BioTek Spectrophotomètre à microplaques Epoch2
Le spectrophotomètre à microplaques Epoch 2 est disponible avec une interface tactile couleur et un port pour cuvette. Logiciel Gen5 fourni.
sur devis
Spécification
Type de détecteur Photodiode
Source lumineuse Lampe flash au xénon
Vitesse de mesure 96 puits : 8 s, 384 puits : 14 s
Précision ± 2 nm
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Modèle Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Comprend Prix Quantité et disponibilité  
17227809
Afficher les documents Détails de la promotion
Agilent BioTek
EPOCH2NS-SN
EPOCH2NS Pas d’écran tactile ; pas de port de cuve
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17247809
Afficher les documents Détails de la promotion
Agilent BioTek
EPOCH2NSC-SN
EPOCH2NSC Port de cuve
sur devis
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
  • Contrôle de la température à 65°C et agitation
  • Plage de longueurs d’onde de 200 à 999 nm
  • Pour les plaques à 6 à 384 puits et les plaques de microvolume Take3
  • Performances exceptionnelles pour les microplaques UV/Visible, les cuvettes et dans les échantillons de microvolume avec la plaque de microvolume Take3 disponible
  • L’interface à écran tactile en option facilite le choix entre des protocoles prédéfinis ou permet de définir des programmes personnalisés
  • Les modes de balayage de point final, cinétique, spectral et de surface de puits, ainsi que l’incubation et l’agitation, permettent l’exécution de nombreuses applications.
Sélection de la longueur d’onde UV / visible sans filtre à partir des modes de balayage de point final, cinétique et spectral de 200 à 999 nm. Compatible avec les plaques à 6 à 384 puits et les cuvettes à puits pour une polyvalence de dosage 4 ZoneTM incubation à 65°C et microvolume Condensation ControlTM (2 μL) Mesures à l’aide de l’interface tactile Take3 Plate Available et du logiciel intégré
Spécification
Spécification
Photodiode
96 puits : 8 s, 384 puits : 14 s
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
22 in
200 à 999 nm, incréments de 1 nm
Lampe flash au xénon
± 2 nm
Quantification des acides nucléiques et des protéines dans les tests ELISA et de croissance microbienne
50/60 Hz