Learn More
Epredia™ Lames de diagnostic en époxy
Ces revêtements hydrophobes lient les liquides appliqués aux puits et maintiennent les fluides dans la zone du puits. Propres, plats et adaptés à une utilisation immédiate
135.00€ - 782.00€
Spécification
Matériau | Époxy |
---|---|
Épaisseur (métrique) | 1 mm |
Type | Lame de diagnostic |
Longueur (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) | Nombre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) | Nombre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10106260
|
Epredia™
X1XER305B |
Noir | Puits de 10 mm | 3 |
179.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10588681
|
Epredia™
X1XER308B |
Noir | Puits de 6,7 mm | 10 |
178.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10777371
|
Epredia™
X1XER301B |
Noir | Puits de 6 mm | 8 |
178.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13535770
|
Epredia™
X1XES333W |
Blanc | Puits de 13 mm | 1 |
139.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10393881
|
Epredia™
X1XER303B |
Noir | Puits de 14 mm | 3 |
165.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10484681
|
Epredia™
X1XER315L |
Bleu | Puits de 8 mm | 1 |
135.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12675187
|
Epredia™
X1XER332L |
Bleu | Puits de 8 mm | 4 |
135.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15391361
|
Epredia™
X1XER306W |
Blanc | Puits de 11,43 mm | 4 |
138.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16389485
|
Epredia™
X1XER307W |
Blanc | Puits de 8 mm | 5 |
153.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10529261
|
Epredia™
X1XER302W |
Blanc | Puits de 5 mm | 12 |
177.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15283219
|
Epredia™
X1XER332L |
Bleu | Puits de 8 mm | 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Lie les liquides et les garde appliqués à la zone du puits
- Fournit des puits mouillables pour la coloration et la croissance des cultures cellulaires
- Empêche la contamination croisée
- Revêtements hydrophobes particulièrement durables et résistants aux colorations les plus puissantes
- Autoclavables
Spécification
Époxy | |
1 mm | |
Lame de diagnostic | |
25 mm |