Learn More
Eppendorf™ Godets ronds 750 ml pour rotor S-4-104
Conçus pour être utilisés avec les rotors et centrifugeuses Eppendorf
980.00€ - 1865.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rotor S-4-104 pour la centrifugeuse 5810 / 5810 R |
---|---|
Capacité | 750 mL |
Couleur | Bleu |
Type de conteneur | Godet |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13296599
|
Eppendorf™
5820742003 |
2/boîte |
980.00€
2 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13206609
|
Eppendorf™
5820741007 |
4/boîte |
1865.00€
4 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Disponibles en boîtes de deux ou de quatre
Spécification
Rotor S-4-104 pour la centrifugeuse 5810 / 5810 R | |
750 mL | |
Bleu | |
Godet |