Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor A-4-38
For round and rectangular buckets
Marque:  Eppendorf™ 5702733008
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Code produit. 15138354
  • 75.00€ / 2 pièces
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • For use with Centrifuge 5702/ 5702 R/5702 RH and A-4-38 Rotor
  • Designed to meet the requirement of low- to mid-throughput clinical research and cell culture labs.
Spécification
Spécification
1 x 5mL conical tubes
Rotor A-4-38 avec nacelle ronde 4 x 100 ml pour centrifugeuse 5702
Adapter for A-4-38 Rotor
Vidéos