Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Pointes de pipettes à filtre SealMax
Les pointes utilisant la technologie de blocage des liquides offrent une protection supplémentaire contre l’excès de pipetage.
sur devis
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Format | En rack |
Matériau | PE (polyéthylène) |
Description
- Pointes stériles en polyéthylène
- Les couches filtrantes blanches et violettes à l’intérieur de la pointe retiennent les aérosols et les biomolécules
- La couche filtrante violette bloque les liquides, capture les aérosols et ne permet à aucun liquide de passer
- La couche blanche hydrophobe repousse les gouttes, les éclaboussures et capture les aérosols
- Sans additifs inhibiteurs de PCR
- Fournit une protection contre la contamination des pipettes et des échantillons
- Les boîtes de pointes à code couleur simplifient l’assortiment des pipettes avec leurs pointes
Procédures de PCR et de microbiologie
Informations sur la commande
10 racks x 96 pointes
Spécification
À filtre | |
Stérile | |
En rack | |
PE (polyéthylène) |