Learn More
Eppendorf™ Accessoire pour HeatSealer S200, adaptateurs de microplaques
À utiliser avec HeatSealer S200
377.00€
Spécification
Puissance | 350 W |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | HeatSealer S200 |
Plage de températures de soudure | 125°C à 200°C par incréments de 1°C |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15733155
|
Eppendorf™
5392070011 |
Adaptateur à profil haut |
377.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15743155
|
Eppendorf™
5392070020 |
Adaptateur à profil bas |
377.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15753155
|
Eppendorf™
5392070038 |
Adaptateur pour plaque PCR |
377.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Scellage hermétique des plaques multipuits
- Élimine l’évaporation en PCR, réduisant ainsi la contamination croisée
- Joints 96 et plaques à 384 puits
- Le thermostat intégré empêche la surchauffe
- Mécanique améliorée pour un scellage encore plus facile
- Adaptateur de microplaque PCR inclus
Spécification
350 W | |
HeatSealer S200 | |
125°C à 200°C par incréments de 1°C |