Learn More
Eppendorf™ Filtres à membrane pour contrôleur de pipette électronique Easypet™ 3
Filtres pour contrôleur de pipettes électroniques Easypet 3
Marque: Eppendorf™ 4430606005
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Filtres pour contrôleur de pipettes électroniques Easypet 3
- Boîte de cinq
- Pour Easypet 3
- Stérile
- PTFE
Informations sur la commande
Également disponibles : Contrôleur de pipette électronique Easypet 3 (n° de catalogue 12-654-100) ; Batterie au lithium rechargeable (12-654-104)
Spécification
PTFE | |
0,25 μm | |
Stérile | |
Contrôleur de pipette électronique Easypet™ 3 |