Learn More
Eppendorf™ Microcentrifugeuses modèle 5430R
Gardez vos échantillons au frais grâce à cette microcentrifugeuse réfrigérée. Les microcentrifugeuses Eppendorf™ modèle 5430R réunissent les meilleures caractéristiques d’une microcentrifugeuse (format compact) et d’une centrifugeuse multifonctions (polyvalence) dans un seul instrument.
Marque:  Eppendorf™ 5428000015
Code nomenclature Nacres: NB.81
Informations supplémentaires : Poids : 66.80000kg
Code produit. 10165953
  • 8460.00€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Capacité max. du rotor : 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50ml, 2 × MTP
  • Vitesse maximale : 30 130 × g (17 500 tr/min)
  • Grande polyvalence grâce à un choix de 12 rotors
  • Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
  • Guidage par menus, plusieurs langues disponibles (anglais, allemand, français, espagnol), grand écran rétroéclairé
  • 5 touches de programmation pour un accès facile aux programmes courants
  • Permet d’enregistrer jusqu’à 50 programmes définis par l’utilisateur
  • Détection de déséquilibrage automatique
  • Système Eppendorf QuickLock™ pour ouvrir et fermer rapidement le couvercle du rotor
  • Plage de températures : –11 à 40°C
  • La technologie brevetée du compresseur réduit les vibrations et protège vos échantillons
  • Le refroidissement continu maintient une température constante à la fin du cycle – vos échantillons restent au frais
  • Fonction FastTemp™ pro pour une pré-réfrigération programmable en fonction du jour et de l’heure
  • La fonction d’arrêt ECO se déclenche après 8 heures d’inactivité pour réduire la consommation d’énergie (de 37 % pendant la nuit) et prolonger la durée de vie du compresseur (cette fonction peut être désactivée dans le menu)
  • Orifice d’évacuation de l’eau de condensation intégré pour éliminer l’eau accumulée
Informations sur la commande
Dimensions :42 x 33 x 25 cm (L x l x H) (16,8 x 13,2 x 10 po) ; Poids net :29 kg (63,8 lb)La plupart des modèles sont fournis avec un rotor ; les autres rotors sont disponibles séparément.
Spécification
Spécification
30 x 2 ml
30 130 x g
-11°C à +40°C
Reconnaissance automatique de rotor avec limitation de vitesse ; détection de balourd ; fermeture du couvercle à un seul doigt ; fonction de freinage en douceur pour protéger les échantillons délicats
230 V/60 Hz
30 000 à 39 999 x g
Oui
Contrôle de la vitesse variable de 100 à 17 500 tr/min par incréments de 100 tr/min
29 kg (63,8 lb)
17 500 tr/min
LCD
Rotor à angle fixe étanche aux aérosols de capacité 30 x 1,5/2,0 ml
Non
Clavier
17 000 à 17 999 tr/min
Oui
30 s à 99 h 59 min avec MÉMORISATION
Mémorisation de 50 programmes avec 5 touches pour rappel des programmes de routine avec une seule touche