missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor S-4-104

For use with 4 × 750mL round buckets

Marque:  Eppendorf™ 5825745000

Code nomenclature Nacres: NB.82

Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15126052

  • 250.00€ / 2 pièces


Expédition estimée
22-02-2018
Ajouter au panier

Spécification

Spécification

S-4-104 rotor for 5810/5810R centrifuge
1 x 500mL conical tubes
Rotor adapter
Vidéos