Learn More
Eppendorf™ Accessoire ThermoMixer™ C, thermoblock SmartBlock™
680.00 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "22546" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22546" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité:
Plaque PCR à 384 puits
Description
- Échangeable en quelques secondes
- Reconnaissance automatique des blocs pour une manipulation sûre
Spécification
À utiliser avec (équipement) | ThermoMixer C Eppendorf |
Capacité | Plaque PCR à 384 puits |
Type | Accessoire, bloc |
Contenance flacon de lavage / déchets | Plaque PCR à 384 puits |