Learn More
Eppendorf™ Accessoire ThermoMixer™ C, Smartblock™ Thermoblock
Maintenez des températures précises et uniformes grâce à ces thermoblocks. Les thermoblocks Eppendorf™ SmartBlock™ sont compatibles avec Eppendorf ThermoMixer™ C et conviennent à une large gamme d’applications.
Marque:  Eppendorf™ 5367000025
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.58500kg
Code produit. 13578470
  • 532.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
10-04-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • Jusqu’à 24 tubes (2.0 ml)
  • Interchangeable en seulement quelques secondes
  • Reconnaissance automatique du bloc pour une manipulation sûre
Spécification
Spécification
Eppendorf ThermoMixer C
1.5 to 2mL x 24 Cryotubes
12.5mm
Thermoblock
1.5 to 2mL x 24 Cryotubes
Vidéos