Learn More
Eppendorf™ Tubes™ 5.0 mL
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml. Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
Marque:  Eppendorf™ 0030119460
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.77400kg
Code produit. 15138344
  • 53.05€ / 200 pièces
En stock
Description
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml.Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
  • Le fond conique permet une utilisation dans les adaptateurs et les racks existants
  • En PP transparent pour une visibilité facile des granulés
  • Fabriqués sans utiliser d’agents glissants, de plastifiants et de biocides et n’interfèrent pas avec les produits
  • L’évaporation de l’échantillon pendant le stockage et l’incubation est minimisée par une fermeture précise du couvercle
  • Ouverture accidentelle du couvercle de -86° à 80°C empêchée par des couvercles à charnière
  • La stabilité de centrifugation pouvant atteindre 25 000 x g empêche la rupture du tube
  • Disponible en lots certifiés Eppendorf, PCR propre, Stérile et Biopur™
  • Matériau protéine LoBind et ADN/ARN disponible pour une récupération maximale des échantillons précieux
  • Qualité standard (Eppendorf) = non stérile
  • Nettoyage PCR = non stérile
  • Stérile = stérile
  • Biopur = stérile
Culture cellulaire, isolement de l’ADN plasmide et de l’ARN total, manipulation de liquides
Spécification
Spécification
Sans DNase ni RNase
5 mL
200 Pk.
Sachet
Yes
Autoclavables
0,169 oz.
Conique
Oui
25 000 x g
Transparent
PP
200 Tubes (2 Bags × 100 Tubes)
Non stérile
Yes
Conique
Yes
Snap Cap
Tube de microcentrifugation, recommandé pour un usage en PCR
PCR Clean