Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR de microbiologie à 384 puits Twin.tec™
Jupe continue pour une compatibilité avec les systèmes automatisés
138.00€
Spécification
Format Étalon
Array 16 x 24
À utiliser avec (équipement) Systèmes automatisés
Type de jupe À jupe
Matériau PP
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
10023927
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030129342
Transparent
138.00€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10267467
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030129350
Bleu
138.00€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
  • À jupe pour code-barres
  • Empilable
  • Dans le cadre des recommandations relatives à l’encombrement SBS
  • Idéales pour la plupart des thermocycleurs à 384 puits courants, en particulier pour Eppendorf Mastercycler™ pro 384
  • Volume max. de puits 45 à 40 μl
Spécification
Spécification
Étalon
Systèmes automatisés
PP
384
10/boîte
16 x 24
À jupe
40 à 45 μl
U