Learn More
Eppendorf™ Pipettes électroniques Xplorer™ plus
Avec système d’exploitation intuitif et conception pensée pour la simplicité, la précision et la reproductibilité
Marque:  Eppendorf™ 4861000821
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.87300kg
Code produit. 12620925
  • 1070.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 10-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
With intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility
Facilite les performances d'applications intelligentes supplémentaires, notamment : aspiration, dilution, distribution séquentielle et pipetage inverse. Permet également d'éliminer les retards dus à une programmation complexe et/ou à des processus rigides. Fournit des paramètres réglables avec précision, des résultats optimaux et reproductibles, un travail sans fatigue et un contrôle complet et cohérent des procédés de pipetage.
  • Agitateur multifonctionnel : Principe “Up is up and down is down™”
  • Sélection facile de toutes les fonctions grâce au cadran de sélection pratique
  • Utilisez la langue de votre choix
  • Affichage couleur organisé clairement ; pas de sous-menus ; fonction d'aide
  • Agitateur innovant : Lorsque la pointe est éjectée, le piston revient automatiquement en position zéro
  • Interrupteur MARCHE/ARRÊT : Désactive le pipeteur pendant de longues périodes d'inactivité
  • Les applications supplémentaires comprennent l'aspiration, la dilution, la distribution séquentielle et le pipetage inverse
  • Programmation : Programmation unique des séquences pour faciliter la manipulation des processus complexes
  • Réglage individuel du volume fixe : Le volume souhaité peut être enregistré
  • Protection par mot de passe : Protège la programmation et le réglage
  • Réglage individuel de la vitesse : Définit les paramètres de votre vitesse de travail individuelle
  • Fonction de rappel d'entretien du pipeteur, en fonction du temps ou de la fréquence d'utilisation, selon les besoins
Résultats fiables et reproductibles
  • Les pointes restent toujours dans la même position
  • Volume et vitesse réglables avec précision et de manière reproductible
  • Réglable en fonction de votre environnement de travail et de vos besoins
PhysioCare Concept™
  • Poids réduit
  • Ergonomie renforcée
  • Équilibre parfait
  • Tête de pipeteur à angle optimal
  • Affichage amélioré et haute résolution
  • La pointe conique à ressort assure une étanchéité maximale
Applications
  • Pipetage de liquides (manuel et automatique)
  • Distribution (programmée et manuelle)
  • Pipetage et mélange
Spécification
Spécification
Lithium-ion
LCD
Pointe 1200 μl
1μL
Pointe 1200 µl
Oui
Pointe 1200 μl
Ergonomic
10 modes de pipetage, historique de pipetage, protection par mot de passe, indicateur de service et possibilité de programmer plusieurs modes en une séquence pour des applications personnalisées
Vert
8
50 to 1200 μL
Certificats
Prestations de service