Learn More
Cytiva Alimentations haute tension EPS3501 pour unités d’électrophorèse
Couvrez une vaste gamme d’applications d’électrophorèse et de transfert. Conçues pour une utilisation performante, les alimentations EPS sont gages de sécurité et de reproductibilité supérieures
Marque:  Cytiva 18-1130-05
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 6.01700kg
Code produit. 10595785
  • 5495.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-04-2024
Description
  • Claviers à membrane et écrans numériques clairs pour faciliter la programmation
  • Cycles programmés ou continus de 1 min. à 500 h, avec alarme de fin de cycle
  • Transition à limite de paramètres automatique pour empêcher toute surchauffe et protéger les expériences et l’équipement
  • Deux paires de prises de courant permettent des cycles parallèles en double
  • Récupération automatique après une panne de courant
Quatre modes disponibles (selon le modèle)
  • Le mode courant constant est recommandé pour le transfert afin d’éviter une surchauffe
  • Le mode tension constante est recommandé pour d’autres applications, telles que l’électrophorèse d’acides nucléiques sous-marine et l’électrophorèse sur mini-gel verticale
  • Le mode puissance constante est conçu pour des cycles à température constante sans refroidisseur à circulation
  • Le mode de rampe à tension linéaire permet aux protéines d’atteindre un équilibre focalisé dans les bandes IPG rapidement sans risque de surchauffe
EPS 3501
  • Principalement conçu pour le séquençage manuel de l’ADN et les applications IEF
  • Convient également à de nombreuses applications d’électrophorèse et de transfert
  • Tension constante, courant constant ou modes puissance constante
  • Stocke et rappelle trois protocoles
EPS3501 XL
  • Principalement conçu pour l’électrophorèse 2-D et l’IEF à l’aide d’ImmobilineTM, mais également adapté à de nombreuses autres applications d’électrophorèse
  • Pour les applications haute tension nécessitant une programmation avancée
  • Modes de tension constante, de courant constant, de puissance constante et de rampe de tension linéaire
  • Stocke et rappelle 9 protocoles, chacun avec 9 phases et des alarmes de fin de phase
  • Arrêt automatique programmé ou fin de phase en fonction de l’heure, des volt-heures/milliampère-heure
Informations sur la commande
P x l x H : 12 1/4 x 9 3 /4 x 3 3/4 po. (31,0 x 25 x 9,5 cm)
Spécification
Spécification
EN61010-1, CE 89/336/CEE (Directive sur la compatibilité électromagnétique), CE 73/23/CEE (Directive basse tension)
1 min à 500 h
Numérique
106 kPa
39,2°F à 104°F
12,25 x 9,75 x 3,75 po. (31 x 25 x 9,5 cm)
31 cm
25 cm
9,5 cm
3,8 kg
3500 V
400 mA
Bande sèche Immobiline, IPG, électrophorèse, transfert de base
Alimentation EPS 3501 XL
0 à 0,95%
0,2 cm
4°C à 40°C
12,25 in
9,75 in
3,75 in
8,3 lb
102 à 120 V/200 à 240 V ; 50/60 Hz
200 w
50/60 Hz