Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes epTIPS™ à faible rétention
Augmentez la reproductibilité et réduisez la perte de réactifs coûteux dans les applications de PCR sensibles et en temps réel avec ces pointes de pipettes. Les pointes de pipettes Eppendorf™ epTIPS™ à faible rétention sont idéales pour les applications de culture cellulaire (milieux) et les applications impliquant des échantillons contenant des détergents.
Marque:  Eppendorf™ 0030010035
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.13500kg
Code produit. 10035341
Quantité Prix
1 33.96€ / 100 pièces
10 31.73€ / 100 pièces
Date d’expédition estimée: 03-09-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Increase reproducibility and reduce the loss of expensive reagents in sensitive PCR and real-time PCR applications with these pipettor tips. Eppendorf™ epTIPS™ Low-retention Pipettor Tips are ideal for cell culture (media) applications and applications with samples that contain detergents.
  • Surface ultra homogène pour une reproductibilité optimale
  • Surface ultra hydrophobe pour minimiser la perte d’échantillons
  • Réduction significative de la formation de mousse pendant le pipetage
  • Extrêmement résistant aux produits chimiques
  • Usage en PCR disponible et qualité Eppendorf
  • Également disponible sous forme ep Dualfilter T.I.P.S., usage en PCR / stérile (stérile et apyrogène)
  • Sans revêtement
Spécification
Spécification
2 à 200 μl
Stérile
5,3cm
Pipeteur Eppendorf™
Faible rétention
Sans filtre
Jaune
Elles répondent aux exigences les plus strictes de la médecine, des industries agro-alimentaire et pharmaceutique, de la PCR*, de la biologie moléculaire et de la cytotechnologie
Eppendorf™