Learn More
Eppendorf™ Recharges de pointes de pipettes epTIPS™
Utilisez ce système de recharge pour un travail sans souci dans votre laboratoire de biologie moléculaire. Les recharges de cônes de pipettes Eppendorf™ epT.I.P.S.™ permettent une manipulation sans contamination des plateaux de recharge. Les couvercles en plastique protègent les plateaux de tout contact direct pendant le transfert vers la boîte de travail.
Marque:  Eppendorf™ 0030073606
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.39950kg
Code produit. 10090009
  • 87.90€ / 960 pièces
Date d’expédition estimée: 07-02-2022
Ajouter au panier
Description
Description
Use this refill system for worry-free work in the molecular biology lab. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Pipettor Tip Reloads allow contamination-free handling of the refill trays. Plastic lids protect the trays from direct contact during transfer to the working box.
  • Le système de recharge se compose d’une boîte de travail autoclavable, la boîte epTIPS et de plateaux de recharge pratiques, les recharges epTIPS
  • Le volume global de déchets, par rapport aux boîtes jetables standard, est ainsi considérablement réduit, et contribue aux préoccupations environnementales
  • Tous les composants sont recyclables à 100 %.
  • La boîte robuste constitue une base stable – idéale pour travailler avec des pipettes multicanaux
  • Les recharges peuvent être autoclavées dans leur emballage et stockées pour une utilisation ultérieure – ce qui réduit le besoin en boîtes de recharge supplémentaires
  • Plateau à code couleur pour facilement identifier le volume et ranger les pipettes Eppendorf correspondantes
  • Également disponibles pour un usage en PCR, sans ADN humaine, DNAse, RNase et inhibiteurs de PCR*
  • Conformité IvD
Spécification
Spécification
Qualité de pureté : Eppendorf quality
50 à 1250 μl
Autoclavables
Eppendorf™
Pipeteur Eppendorf
Vert foncé
10.3cm
Refill