Learn More
Eppendorf™ Recharges de pointes de pipettes epTIPS™
Utilisez ce système de recharge pour un travail sans souci dans votre laboratoire de biologie moléculaire. Les recharges de cônes de pipettes Eppendorf™ epT.I.P.S.™ permettent une manipulation sans contamination des plateaux de recharge. Les couvercles en plastique protègent les plateaux de tout contact direct pendant le transfert vers la boîte de travail.
68.12€ - 96.60€
Spécification
Type de pointe Adaptation universelle
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (équipement) Pipeteur Eppendorf™
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Couleur Volume (métrique) Longueur (métrique) Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Volume (métrique) Longueur (métrique) Description Prix Quantité et disponibilité  
10085361
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030073428
Jaune 2 à 200 μl 5.3 cm Qualité de pureté : Eppendorf quality 81.63€
960 pièces
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10427421
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030073827
Orange 20 à 300μl 5.5cm Qualité de pureté : Pour un usage en PCR
78.14€
960 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10298761
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030073800
Jaune 2 à 200μl 5.3 cm Qualité de pureté : Pour un usage en PCR Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10497221
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030073444
Orange 20 à 300 μl 5.5cm Qualité de pureté : Eppendorf quality Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10340222
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030073401
Gris clair 0,5 à 20 μl 4.6 cm Qualité de pureté : Eppendorf quality Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10437421
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030073843
Bleu 50 à 1000μl 7.1cm Qualité de pureté : Pour un usage en PCR Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10799922
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030073860
Vert 50 à 1250 μl 7.6cm Qualité de pureté : Pour un usage en PCR Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10360222
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030073509
Rouge 500 à 2500 μl 11.5 cm Qualité de pureté : Eppendorf quality Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10137391
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030073460
Bleu 50 à 1000 μl 7.1cm Qualité de pureté : Eppendorf quality Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Use this refill system for worry-free work in the molecular biology lab. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Pipettor Tip Reloads allow contamination-free handling of the refill trays. Plastic lids protect the trays from direct contact during transfer to the working box.
  • Le système de recharge se compose d’une boîte de travail autoclavable, la boîte epTIPS et de plateaux de recharge pratiques, les recharges epTIPS
  • Le volume global de déchets, par rapport aux boîtes jetables standard, est ainsi considérablement réduit, et contribue aux préoccupations environnementales
  • Tous les composants sont recyclables à 100 %.
  • La boîte robuste constitue une base stable – idéale pour travailler avec des pipettes multicanaux
  • Les recharges peuvent être autoclavées dans leur emballage et stockées pour une utilisation ultérieure – ce qui réduit le besoin en boîtes de recharge supplémentaires
  • Plateau à code couleur pour facilement identifier le volume et ranger les pipettes Eppendorf correspondantes
  • Également disponibles pour un usage en PCR, sans ADN humaine, DNAse, RNase et inhibiteurs de PCR*
  • Conformité IvD
Spécification
Spécification
Adaptation universelle
Autoclavables
Pipeteur Eppendorf™