Learn More
Noir d’Eriochrome™ T, réactif ACS, qualité indicatrice, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 439140010
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1787-61-7 Poids : 1.05000kg
Quantité 1kg
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11906931
  • 147.00€ / 1kg
En stock, prêt à être expédié : 4
Ajouter au panier
Description
Description
Indicateur
Spécification
Identifiants chimiques
1787-61-7
462.388
C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
Acide (4Z)-4-[(1-hydroxynaphtalène-2-yl)hydrazinylidène]-7-nitro-3-oxonaphtalène-1-sulfonique ; sodium
C20H13N3NaO7S
KJEKTGOJOIUSCG-GXTSIBQPSA-N
87355429
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C(=CC3=O)S(=O)(=O)O.[Na]
Spécification
Eriochrome™ Black T
(0.1%, water) Passes Test
C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C(=CC3=O)S(=O)(=O)O.[Na]
462.388
461.38
Réactif ACS
Solubility in water: slightly soluble.
Noir-brun
1787-61-7
C20H13N3NaO7S
KJEKTGOJOIUSCG-GXTSIBQPSA-N
Acide (4Z)-4-[(1-hydroxynaphtalène-2-yl)hydrazinylidène]-7-nitro-3-oxonaphtalène-1-sulfonique ; sodium
87355429
Poudre
Flacon en verre
Suitability as complexometric indicator: Passes Test
1kg
Vidéos
FDS Documents