Learn More
Hirschmann™ Erlenmeyer flask
Titrate chemical samples without spillage. Hirschmann™ Erlenmeyer flask is ideal for performing titration and preparing microbial cultures.
41.10€ - 55.80€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Type de goulot | Large |
Tolérance | 40% |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Plage de graduations | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Plage de graduations | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10054424
|
Hirschmann™
7630180 |
100 mL | 20 mL | NS 34/35 |
41.10€
6 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13198109
|
Hirschmann™
7630186 |
250 mL | 50 mL | NS 45/40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Wide neck
- Standard ground PP stoppers
- Transparent
- With PP screw cap
Spécification
PP | |
Large | |
40% | |
Oui |