Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Flasks Wide Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
112.36€ - 503.50€
Spécification
Comprend | Avec rebord perlé et graduation |
---|---|
Nb par paquet | 10/paquet |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10060451
|
Lenz Laborglasintrumente
07025073 |
2 L |
503.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10244391
|
Lenz Laborglasintrumente
07025070 |
1 L |
269.24€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10305841
|
Lenz Laborglasintrumente
07025046 |
200 mL |
122.96€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10528421
|
Lenz Laborglasintrumente
07025022 |
25 ml |
115.54€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10708091
|
Lenz Laborglasintrumente
07025037 |
100 mL |
112.36€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acc. to DIN ISO 24450 and in addition to standard
- With beaded rim
- With graduation
- Material: DURAN™
Spécification
Avec rebord perlé et graduation | |
10/paquet |