Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-érythromycine, 98 %
Catalog Number 10053110
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
114-07-8
C37H67NO13
733.94
MFCD00084654
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
12560
CHEBI:42355
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(diméthylamino)-3-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-14-éthyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-méthoxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexaméthyl-oxacyclotétradécane-2,10-dione
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
114-07-8
C37H67NO13
733.94
MFCD00084654
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
12560
CHEBI:42355
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(diméthylamino)-3-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-14-éthyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-méthoxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexaméthyl-oxacyclotétradécane-2,10-dione
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Erythromycin (E-Mycin or erythrocin), CAS # 114-07-8, is a broad-spectrum antibiotic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’érythromycine est un antibiotique macrolide qui agit en liant la sous-unité ribosomale 50S et en inhibant la formation de polypeptides
•L’érythromycine a été isolée de Saccharopolyspora érythraea
Applications
• L’érythromycine peut être utilisée pour perturber la croissance des bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif
• Il a été démontré que l’érythromycine a des effets moteurs dans le système gastro-intestinal et peut être utilisée pour la recherche en laboratoire sur l’activité du complexe moteur migrant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (-)-Erythromycin
Type (-)-Erythromycin
Note relative au nom 98%
Forme physique Poudre
Point de fusion 138.0°C to 140.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Merck Index 15, 3739
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Solubility in water: +/- 2 mg/mg. Other solubilities: freely soluble in alcohols, acetone, chloroform,, acetonitrile, ethyl acetate, moderately soluble in ether, ethylenedichloride, and amyl acetate
Poids de la formule 733.94
Rotation spécifique −74.50° (20°C c=2,ethanol)
Pourcentage de pureté 98%
Eau 6.5% max. (K.F.)
Couleur Blanc à jaune
Quantité 25 g