Learn More
Thermo Scientific™ Combinés réfrigérateur-congélateur de laboratoire série ES, 230 V, prise EU
Les combinés réfrigérateur-congélateur de laboratoire de la gamme Thermo Scientific™ ES sont destinés au stockage à usage général en laboratoire.
Marque:  Thermo Scientific™ 263C-AEV-TS
1731.62 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 58.50000kg
Code produit. 12673176
  • 2010.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Alert:
Disponible en Europe uniquement
Description
Description
Les combinés réfrigérateur-congélateur de laboratoire de la gamme Thermo Scientific™ ES sont destinés au stockage à usage général en laboratoire.
Conçus pour la protection routinière des échantillons quand l'espace du laboratoire est restreint.
Caractéristiques :
  • Contrôleur intégré
  • Affichage numérique
  • Alarmes de température haute et basse
  • Verrous de porte standard
  • Faible consommation d’énergie
  • Orifices d’accès
  • Marquage CE
Recommandé dans les cas suivants :
Stockage en laboratoire à usage général
Remarque :
Disponible uniquement dans les régions en 50 Hz ; non disponible en Amérique du Nord ou dans d’autres régions en 60 Hz.
Spécification
Spécification
Réfrigérateur / congélateur combiné
5,615 pi3
159 L
1°C à 11°C
3 (réfrigérateur), 1 (congélateur)
Alarme
13
Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus
16,3 po
41.5cm
66 po
28,5 po
67cm
24 po
21,4 po
18 po
40.8cm
230 V
50 Hz
95 kg
3,849 pi3
109 L
-12°C à -20°C
2
Manuel
R600A
CE
60 x 54.5 x 168 cm (24 x 21.4 x 66 po)
17,7 po
45cm
26,3 po
168cm
72.5cm
60cm
16 po
54.5cm
45,7 cm
230 V, 50 Hz
£ 209,5
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service